Merck
747890
Sigma-Aldrich
2-(甲硫基)嘧啶-5-羧酸甲酯
97%
别名:
2-(Methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 2-Methylsulfanylpyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8N2O2S
CAS号:
分子量:
184.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
powder
mp
94-97 °C
官能团
ester
thioether
SMILES字符串
O=C(OC)C1=CN=C(SC)N=C1
InChI
1S/C7H8N2O2S/c1-11-6(10)5-3-8-7(12-2)9-4-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
PSYRMEZGAWNWHV-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)