Merck
746908
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4-triacetate-α-D-glucopyranoside
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H20O9
CAS号:
分子量:
320.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
旋光性
[α]22/D +148°, c = 1% in DMSO
mp
108-113 °C
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC[C@H]1O[C@H](OC)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H20O9/c1-6(15)19-10-9(5-14)22-13(18-4)12(21-8(3)17)11(10)20-7(2)16/h9-14H,5H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12-,13+/m1/s1
InChI key
OBVFJYUDIWPVKD-LBELIVKGSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A mechanistic study of the reaction of phenyl isocyanate with methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-alpha-D-glucopyranoside.
S Knapp et al.
Carbohydrate research, 203(2), 290-295 (1990-08-15)