化驗
97%
形狀
solid
mp
217-222 °C
官能基
chloro
SMILES 字串
CC1=C(Cl)N=C(N)N=C1C
InChI
1S/C6H8ClN3/c1-3-4(2)9-6(8)10-5(3)7/h1-2H3,(H2,8,9,10)
InChI 密鑰
RRMVDLLCVGZDMH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3