About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11NO · HCl
CAS号:
分子量:
137.61
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥97% (GC)
表单
powder
光学纯度
enantiomeric excess: ≥98% (GC)
SMILES字符串
Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5+;/m0./s1
InChI key
ZFSXKSSWYSZPGQ-UYXJWNHNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3