742813
(S)-2,2-Dimethyl-1-(1-naphthyl)propylamine
≥98% (HPLC)
别名:
(αS)-α-(1,1-Dimethylethyl)-1-naphthalenemethanamine, (S)-α-tert-Butyl-1-naphthalenemethanamine, (S)-α-tert-Butyl-1-naphthylmethylamine
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H19N
CAS号:
分子量:
213.32
Beilstein:
8684336
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
旋光性
[α]/D -59.0±3°, c = 0.1 in dichloromethane
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N[C@@H](C(C)(C)C)C1=CC=CC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C15H19N/c1-15(2,3)14(16)13-10-6-8-11-7-4-5-9-12(11)13/h4-10,14H,16H2,1-3H3/t14-/m1/s1
InChI key
FQTPRCXAYUOOGA-CQSZACIVSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3