Merck
740489
Sigma-Aldrich
三甲基四氟硼酸锍
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H9BF4S
CAS号:
分子量:
163.97
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
205-210 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[S+](C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H9S.BF4/c1-4(2)3;2-1(3,4)5/h1-3H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
RNBNWTAKWJKQNN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3