Merck
740438
Sigma-Aldrich
4-溴苯乙酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6BrClO
CAS号:
分子量:
233.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
liquid
密度
1.573 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
ClC(=O)Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2
InChI key
VQVBNWUUKLBHGI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)