Merck
740403
Sigma-Aldrich
3-氯-1-甲氧基异喹啉
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8ClNO
CAS号:
分子量:
193.63
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
67-72 °C
官能团
chloro
SMILES字符串
COc1nc(Cl)cc2ccccc12
InChI
1S/C10H8ClNO/c1-13-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(11)12-10/h2-6H,1H3
InChI key
SNAJJTHVSPRNKF-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)