Merck
740160
Sigma-Aldrich
[(苄叉氨基)甲基]膦酸二乙酯
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18NO3P
CAS号:
分子量:
255.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
化驗
96%
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n20/D 1.521
密度
1.119 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCOP(=O)(C\N=C\c1ccccc1)OCC
InChI
1S/C12H18NO3P/c1-3-15-17(14,16-4-2)11-13-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,3-4,11H2,1-2H3/b13-10+
InChI 密鑰
REXOGTNRQYAOQG-JLHYYAGUSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3