Merck
738972
Sigma-Aldrich
5-氨基-3-溴-2-氯吡啶
97%
别名:
3-Amino-5-bromo-6-chloropyridine, 5-Bromo-6-chloro-3-pyridinamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4BrClN2
分子量:
207.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
118-123 °C
SMILES 字串
Nc1cnc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C5H4BrClN2/c6-4-1-3(8)2-9-5(4)7/h1-2H,8H2
InChI 密鑰
ISKBXMMELYRESC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)