Merck
738824
Sigma-Aldrich
Adipoyl-L-carnitine-(methyl -13C, d3) hydrochloride
98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC12H20D3NO6 HCl
分子量:
329.80
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % D
方案
95% (CP)
表单
solid
质量偏移
M+4
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Cl-].[2H][13C]([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(O)=O)OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H23NO6.ClH/c1-14(2,3)9-10(8-12(17)18)20-13(19)7-5-4-6-11(15)16;/h10H,4-9H2,1-3H3,(H-,15,16,17,18);1H/t10-;/m1./s1/i1+1D3;
InChI key
PADCLTMMXAFSNV-ZUUSVVFBSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)