Merck
738697
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-{[(methoxycarbonyl)amino]sulfonyl}piperidinium inner salt
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H16N2O4S
分子量:
236.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
solid
mp
95-100 °C
SMILES 字串
COC(=O)[N-]S(=O)(=O)[N+]1(C)CCCCC1
InChI
1S/C8H16N2O4S/c1-10(6-4-3-5-7-10)15(12,13)9-8(11)14-2/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
HUICDFPDKLNWBA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)