About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7BF3K
CAS号:
分子量:
198.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
243-248 °C
SMILES字符串
[K+].Cc1cccc(c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H7BF3.K/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9,10)11;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
InChI key
FRGRQMARQLLUEM-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3