Merck
738379
Sigma-Aldrich
Tebuconazol-(trimethyl-13C3)
99 atom % 13C, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C13H22ClN3O
分子量:
310.80
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
97% (CP)
表单
solid
质量偏移
M+3
SMILES字符串
[13CH3]C([13CH3])([13CH3])C(O)(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2cncn2
InChI
1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
InChI key
PXMNMQRDXWABCY-VMIGTVKRSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>212.0 °F
闪点(°C)
> 100.00 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)