Merck
738166
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropyl-P,P-diphenylphosphinamide
97%
别名:
N,N-Diisopropyl-P,P-diphenylphosphinicamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H24NOP
分子量:
301.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
117-122 °C
官能基
phosphoramide
SMILES 字串
CC(C)N(C(C)C)P(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H24NOP/c1-15(2)19(16(3)4)21(20,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18/h5-16H,1-4H3
InChI 密鑰
DOUWMTROIMIUBU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)