Merck
737976
Sigma-Aldrich
2,4-Difluoro-1,1′-biphenyl
97%
别名:
2,4-Difluorobiphenyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H8F2
CAS号:
分子量:
190.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
61-66 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H8F2/c13-10-6-7-11(12(14)8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI 密鑰
JVHAJKHGPDDEEU-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3