Merck
737232
Sigma-Aldrich
2-甲基-5-(三氟甲基)吡嗪
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5F3N2
分子量:
162.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
形狀
solid
mp
38-43 °C
官能基
fluoro
SMILES 字串
Cc1cnc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c1-4-2-11-5(3-10-4)6(7,8)9/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
XZOKPWSKJRCLQO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
120.0 °F
閃點(°C)
48.9 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)