Merck
736538
Sigma-Aldrich
原甲酸乙烯二乙酯
97%
别名:
(甲氧基乙氧基)乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14O3
CAS号:
分子量:
146.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.401
密度
0.822 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(OCC)OC=C
InChI
1S/C7H14O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
InChI 密鑰
AOYJISNQMSDAHR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
64.0 °F
閃點(°C)
17.8 °C