Merck
73595
Sigma-Aldrich
2-(4-硝基苯氧基)乙醇
≥97.0% (HPLC)
别名:
(4-硝基苯基)乙二醇, O-(4-硝基苯基)乙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9NO4
CAS号:
分子量:
183.16
Beilstein:
2210596
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
flakes
mp
82-85 °C
SMILES 字串
OCCOc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-5-6-13-8-3-1-7(2-4-8)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
InChI 密鑰
YAPAEYFBLRVUMH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)