Merck
735361
Sigma-Aldrich
5-氰基吡啶-2-羧酸
97%
别名:
5-Cyanopicolinic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4N2O2
CAS号:
分子量:
148.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
210-215 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(cn1)C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-3-5-1-2-6(7(10)11)9-4-5/h1-2,4H,(H,10,11)
InChI 密鑰
HRLVPHGCEGTVLK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3