Merck
734861
Sigma-Aldrich
4-对溴苯磺酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6BrClO2S
分子量:
269.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
62-66 °C
SMILES 字串
Cc1cc(Br)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6BrClO2S/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)12(9,10)11/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
KNBSFUSBZNMAKU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3