Merck
733695
Sigma-Aldrich
1,1,1-三氟-2-(三氟甲基)-2- 羟基-4-甲基-5-戊基 甲基丙烯酸酯
>97%
别名:
5,5,5-三氟-4-羟基-2-甲基-4-(三氟甲基)戊基甲基丙烯酸酯, HFA 单体
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14F6O3
分子量:
308.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
方案
>97%
表单
liquid
密度
1.302 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CC(COC(=O)C(C)=C)CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H14F6O3/c1-6(2)8(18)20-5-7(3)4-9(19,10(12,13)14)11(15,16)17/h7,19H,1,4-5H2,2-3H3
InChI key
WNAVFWSIXYHORQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)