Merck
73309
Sigma-Aldrich
(R)-Fmoc-4-(3-吡啶基)-β-Homoala-OH
≥98.0% (HPLC)
别名:
(R)-3-(Fmoc-氨基)-4-(3-吡啶基)丁酸, Fmoc-4-(3-吡啶基)-D-β-高丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H22N2O4
分子量:
402.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
product name
(R)-Fmoc-4-(3-吡啶基)-β-Homoala-OH, ≥98.0% (HPLC)
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)C[C@@H](Cc1cccnc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H22N2O4/c27-23(28)13-17(12-16-6-5-11-25-14-16)26-24(29)30-15-22-20-9-3-1-7-18(20)19-8-2-4-10-21(19)22/h1-11,14,17,22H,12-13,15H2,(H,26,29)(H,27,28)/t17-/m1/s1
InChI 密鑰
QBMDHZYUTBFELW-QGZVFWFLSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3