方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C19H23NO4/c1-19(2,3)24-18(23)20-16(12-17(21)22)11-13-8-9-14-6-4-5-7-15(14)10-13/h4-10,16H,11-12H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t16-/m1/s1
InChI key
RKULNBHGHIPRGC-MRXNPFEDSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3