Merck
732958
Sigma-Aldrich
7-Fluorochromone-2-carboxylic acid
别名:
7-Fluoro-4-oxo-1(4H)-benzopyran-2-carboxylic acid, 7-Fluoro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H5FO4
分子量:
208.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
239-245 °C
SMILES 字串
OC(=O)C1=CC(=O)c2ccc(F)cc2O1
InChI
1S/C10H5FO4/c11-5-1-2-6-7(12)4-9(10(13)14)15-8(6)3-5/h1-4H,(H,13,14)
InChI 密鑰
NOSMZQCJSBUIMM-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Preparation of fluorocarboxychromone aminopiperidine-based melanin-concentrating hormone receptor 1 antagonists
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)