Merck
732680
Sigma-Aldrich
Methyl 1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
别名:
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12N2O2
CAS号:
分子量:
168.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.485
SMILES 字串
CCn1nc(C)cc1C(=O)OC
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-4-10-7(8(11)12-3)5-6(2)9-10/h5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
QQCDTXYUOXYOTM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
189.5 °F
閃點(°C)
87.5 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)