Merck
732532
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7BrN2O
分子量:
239.07
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
174-180 °C
SMILES 字串
Oc1cc(Br)ccc1-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-6-1-2-7(9(13)5-6)8-3-4-11-12-8/h1-5,13H,(H,11,12)
InChI 密鑰
WZIZGAUXNYGZML-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)