About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6ClN3
CAS号:
分子量:
143.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
138-142 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CNc1cc(Cl)ncn1
InChI
1S/C5H6ClN3/c1-7-5-2-4(6)8-3-9-5/h2-3H,1H3,(H,7,8,9)
InChI key
WZVLJUBTIWFTIE-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3