Merck
732001
Sigma-Aldrich
N-Methyl-13C,d3-ethanolamine
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
别名:
2-(Methyl-13C, d3-amino)ethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CD3NHCH2CH2OH
分子量:
79.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % D
方案
97% (CP)
表单
liquid
沸点
159 °C (lit.)
密度
0.984 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+4
SMILES字符串
[2H][13C]([2H])([2H])NCCO
InChI
1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3/i1+1D3
InChI key
OPKOKAMJFNKNAS-KQORAOOSSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
靶器官
Kidney,Testes,Liver,spleen,ovary, Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
168.8 °F
闪点(°C)
76 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)