Merck
731919
Sigma-Aldrich
5-氨基-2,4-二氯吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H3Cl2N3
CAS号:
分子量:
163.99
Beilstein:
124417
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
酶委員會索引編號:
664-402-3
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
118-123 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H,7H2
InChI 密鑰
RINHVELYMZLXIW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)