Merck
731889
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H12N2O2
CAS号:
分子量:
216.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
153-158 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1cc(C(O)=O)n(Cc2ccccc2)n1
InChI
1S/C12H12N2O2/c1-9-7-11(12(15)16)14(13-9)8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7H,8H2,1H3,(H,15,16)
InChI 密鑰
JJADNHRPPVETTB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)