Merck
731293
Sigma-Aldrich
N-Boc-六亚甲基亚胺
97%
别名:
1-(tert-Butoxycarbonyl)hexahydroazepine, 1-Boc-azepane, 1-Boc-hexahydro-1H-azepine, 1-Boc-homopiperidine, 1-Boc-perhydroazepine, N-Boc-azepane, N-Boc-perhydroazepine, Hexahydro-1H-azepine-1-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H21NO2
分子量:
199.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.457
密度
0.967 g/mL at 25 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCCC1
InChI
1S/C11H21NO2/c1-11(2,3)14-10(13)12-8-6-4-5-7-9-12/h4-9H2,1-3H3
InChI 密鑰
QZBSPLNCSRGMBA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
221.0 °F
閃點(°C)
105 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)