Merck
730769
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methyl-5-phenyl-1H-pyrazole
97%
别名:
4-Bromo-3-methyl-5-phenylpyrazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9BrN2
CAS号:
分子量:
237.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
87-92 °C
官能团
bromo
phenyl
SMILES字符串
Cc1[nH]nc(-c2ccccc2)c1Br
InChI
1S/C10H9BrN2/c1-7-9(11)10(13-12-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,12,13)
InChI key
OMGCVNHAFYEVRU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)