Merck
729981
Sigma-Aldrich
2-(三氟甲基)喹喔啉
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H5F3N2
分子量:
198.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
60-65 °C
官能基
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H5F3N2/c10-9(11,12)8-5-13-6-3-1-2-4-7(6)14-8/h1-5H
InChI 密鑰
YIQVNKFWTSLVSA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)