Merck
728470
Sigma-Aldrich
4-(三氟乙酰基)苯甲酸
≥97.0% (HPLC)
别名:
4-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H5F3O3
CAS号:
分子量:
218.13
Beilstein:
2728778
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
powder
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F3O3/c10-9(11,12)7(13)5-1-3-6(4-2-5)8(14)15/h1-4H,(H,14,15)
InChI 密鑰
WLTZCRCZDLLXQP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3