Merck
727407
Sigma-Aldrich
6-HDMCB
≥95%
别名:
N-[(5-氯-3-环氧-1H-苯并三唑-1-基)-4-吗啉基亚甲基]-N-甲基六氟磷酸甲铵, HDMC
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H17ClF6N5O2P
分子量:
455.72
Beilstein:
11222273
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95%
反應適用性
reaction type: Coupling Reactions
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C\[N+](C)=C(\N1CCOCC1)n2n[n+]([O-])c3cc(Cl)ccc23
InChI
1S/C13H17ClN5O2.F6P/c1-16(2)13(17-5-7-21-8-6-17)18-11-4-3-10(14)9-12(11)19(20)15-18;1-7(2,3,4,5)6/h3-4,9H,5-8H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
MGRTWUAUKJMOER-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)