Merck
727199
Sigma-Aldrich
(S)-3-甲氧基-α-甲基苄胺
ChiPros®, produced by BASF, 99%
别名:
(S)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H13NO
CAS号:
分子量:
151.21
Beilstein:
4798959
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.5% (GC)
99%
表单
liquid
光学纯度
enantiomeric excess: ≥98.5%
SMILES字符串
COc1cccc(c1)[C@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m0/s1
InChI key
CJWGCBRQAHCVHW-ZETCQYMHSA-N
法律信息
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
238.1 °F
闪点(°C)
114.5 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)