Merck
726966
Sigma-Aldrich
(R)-3-氯-α-甲基苄胺
ChiPros®, produced by BASF, ≥99.0%
别名:
(R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10ClN
CAS号:
分子量:
155.62
Beilstein:
4230572
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
等級
produced by BASF
化驗
≥99.0% (GC)
≥99.0%
形狀
liquid
光學純度
enantiomeric excess: ≥98.5% (GC)
SMILES 字串
C[C@@H](N)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI 密鑰
DQEYVZASLGNODG-ZCFIWIBFSA-N
法律資訊
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)