solid
mp
264-268 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(C)n2
InChI
1S/C11H13BN2O4/c1-8-4-3-5-9(13-8)12-17-10(15)6-14(2)7-11(16)18-12/h3-5H,6-7H2,1-2H3
InChI key
AHYYPYSUORBPCY-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3