Merck
723606
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10BClN2O2
分子量:
212.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
118-123 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.Cn1ncc2c(cccc12)B(O)O
InChI
1S/C8H9BN2O2.ClH/c1-11-8-4-2-3-7(9(12)13)6(8)5-10-11;/h2-5,12-13H,1H3;1H
InChI 密鑰
KHFSEMAIXIWYGM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)