Merck
723363
Sigma-Aldrich
5-Cyanothiophene-2-boronic acid pinacol ester
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14BNO2S
分子量:
235.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
79-82 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)C#N
InChI
1S/C11H14BNO2S/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-6-5-8(7-13)16-9/h5-6H,1-4H3
InChI key
LKRPJAKTFWEYGA-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)