Merck
721255
Sigma-Aldrich
2-(2-甲氧基乙氧基)乙基 2-(氯磺酰)苯甲酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16ClO6S
分子量:
323.77
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.312
密度
1.525 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
COCCOCCOC(=O)c1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H15ClO6S/c1-17-6-7-18-8-9-19-12(14)10-4-2-3-5-11(10)20(13,15)16/h2-5H,6-9H2,1H3
InChI 密鑰
TVQUWKKLSJIKOI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup