Merck
720976
Sigma-Aldrich
双(11-氰基十一烷基)二硫化物
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H44N2S2
分子量:
424.75
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
97%
表单
solid
mp
30-34 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N#CCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C24H44N2S2/c25-21-17-13-9-5-1-3-7-11-15-19-23-27-28-24-20-16-12-8-4-2-6-10-14-18-22-26/h1-20,23-24H2
InChI key
ROSJSPKGTQYEFY-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)