Merck
720844
Sigma-Aldrich
4-哌啶基哌啶-1-碳酰氯
别名:
1,4′-Bipiperidinyl-1′-carbonyl chloride, 1-Chlorocarbonyl-4-piperidinopiperidine, [1,4′-Bipiperidine]-1′-carbonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H19ClN2O
分子量:
230.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
mp
60-64 °C
SMILES 字串
ClC(=O)N1CCC(CC1)N2CCCCC2
InChI
1S/C11H19ClN2O/c12-11(15)14-8-4-10(5-9-14)13-6-2-1-3-7-13/h10H,1-9H2
InChI 密鑰
YDNSNQRKIINKPV-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for synthesis of:
  • Macrocyclic ureas as selective Chk1 inhibitors
  • Etoposide prodrug for dual prodrug-enzyme antitumor therapy
  • Phosphodiesterase 4 inhibitors
  • Camptothecin analogs
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)