Merck
720682
Sigma-Aldrich
Potassium 2-methyl-1-propenyltrifluoroborate
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7BF3K
分子量:
162.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
130-134 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[K+].C\C(C)=C/[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H7BF3.K/c1-4(2)3-5(6,7)8;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
InChI key
FUGVRKYJCWRXAZ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)