Merck
720569
Sigma-Aldrich
4-(反式-2-羧基乙烯基)苯基硼酸
别名:
4-(E-2-羧基乙烯基)苯基硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9BO4
分子量:
191.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
质量水平
mp
187-193 °C
官能团
carboxylic acid
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OB(O)c1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H9BO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6,13-14H,(H,11,12)/b6-3+
InChI key
IEMLKNHGGSYOMP-ZZXKWVIFSA-N
应用
Reactant for:
  • Preparation of nickel thiocyanate pyridylphenylpropenate polymeric complex
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)