Merck
720534
Sigma-Aldrich
2-氯噻唑-5-甲腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4HClN2S
CAS号:
分子量:
144.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
52-57 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Clc1ncc(s1)C#N
InChI
1S/C4HClN2S/c5-4-7-2-3(1-6)8-4/h2H
InChI 密鑰
BAFLVXULMMAKMM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.9 °F - closed cup
閃點(°C)
104.4 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)