Merck
719110
Sigma-Aldrich
Plexcore® OC RG-1110 有机导电油墨
别名:
Plexcore® OC organic conductive ink
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
形狀
liquid
濃度
2.1%
電阻係數
10-300 Ω-cm
pH值
3.4
黏度
8.3 cP(25 °C)
密度
0.940 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警告
Do not freeze. Quality is compromised if ink goes through freeze-thaw cycle even once.
物理性質
Composition: solids in water, 1,2-propanediol and isopropanol
法律資訊
Plexcore is a registered trademark of Plextronics, Inc.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
80.1 °F - closed cup
閃點(°C)
26.7 °C - closed cup