Merck
718793
Sigma-Aldrich
1-甲基-5-(三丁基锡基)咪唑
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H32N2Sn
分子量:
371.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.510
bp
160-164 °C/2 mmHg
密度
1.220 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cncn1C
InChI
1S/C4H5N2.3C4H9.Sn/c1-6-3-2-5-4-6;3*1-3-4-2;/h2,4H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI 密鑰
OGYWKJKAIAEDQX-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3