Merck
718440
Sigma-Aldrich
2-甲基噻唑-4-甲酸
97%
别名:
2-甲基-1,3-噻唑-4-羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5NO2S
CAS号:
分子量:
143.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
145-150 °C
SMILES 字串
Cc1nc(cs1)C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO2S/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8/h2H,1H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
ZHDRDZMTEOIWSX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2